Documenti fondamentali
V800072
Sigma-Aldrich
Benzene
AR, ≥99.5%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Beilstein:
969212
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
Grado
AR
Densità del vapore
2.77 (vs air)
Tensione di vapore
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1043 °F
Limite di esplosione
8 %
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
John C Thomas et al.
ACS nano, 9(5), 4734-4742 (2015-04-14)
Carboranethiol molecules self-assemble into upright molecular monolayers on Au{111} with aligned dipoles in two dimensions. The positions and offsets of each molecule's geometric apex and local dipole moment are measured and correlated with sub-Ångström precision. Juxtaposing simultaneously acquired images, we
David Galbraith et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 2, 1-46 (2010-10-14)
Over the last century, benzene has been a well-studied chemical, with some acute and chronic exposures being directly associated with observed hematologic effects in humans and animals. Chronic heavy exposures to benzene have also been associated with acute myelogenous leukemia
Audrey Smargiassi et al.
Environmental research, 132, 38-45 (2014-04-20)
The acute cardiorespiratory effects of air quality among children living in areas with considerable heavy industry have not been well investigated. We conducted a panel study of children with asthma living in proximity to an industrial complex housing two refineries
César C Martins et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 188, 71-80 (2014-02-22)
Babitonga Bay is a South Atlantic estuary with significant ecological function; it is part of the last remaining areas of mangrove communities in the Southern Hemisphere. The aim of this study was to determine the spatial distribution of the faecal
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin