V800035
Ammonium bicarbonate
LR, ≥98.5%
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
crystalline powder
pH
7.0-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
Stringa SMILE
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1