1A00930
USP
Methyl p-toluate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl p-toluate, (Methyl 4-methylbenzoate)
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 39 °C)
Temp. autoaccensione
932 °F
Limite di esplosione
9.5 %
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)