1727086
USP
Zolmitriptan Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
Scegli un formato
1.280,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.280,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zolmitriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
107-111 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Zolmitriptan Orally Disintegrating Tablets
- Zolmitriptan Tablets
- Zolmitriptan
- Zolmitriptan Nasal Spray
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)