1672712
USP
Trandolapril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aR,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoate, Trandolapril diketopiperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trandolapril
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C24H32N2O4/c1-3-30-24(29)20(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-19-12-8-7-11-18(19)15-21(26)23(25)28/h4-6,9-10,16,18-21H,3,7-8,11-15H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
AKUCMKAPHCGRFV-WTNASJBWSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Trandolapril
- Trandolapril and Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Trandolapril Tablets
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3