1672326
USP
Torsemide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[(Butylamino)carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
Scegli un formato
1.120,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.120,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
torsemide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=CC(NC2=CC=NC=C2S(=O)(NC(NCCCC)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C17H22N4O3S/c1-3-4-9-19-17(22)21-25(23,24)16-12-18-10-8-15(16)20-14-7-5-6-13(2)11-14/h5-8,10-12H,3-4,9H2,1-2H3,(H,18,20)(H2,19,21,22)
YITRQCQYMPXGMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)