1667938
USP
Tizanidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Acetyl-2-imidazolidinethione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tizanidine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9)
XGAVQYNYNMJURR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Tizanidine Hydrochloride
- Tizanidine Tablets
Risultati analitici
WGK 3