1667619
USP
Tiotropium Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,3S,5S)-3-[2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy]-8,8-dimethyl-8- azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium bromide, (3-endo)- 3-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
tiotropium
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3