Vai a
1667600
USP
Αlfa tocoferolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-α-tocoferolo, DL-all-rac-α-tocoferolo, Vitamina E
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
445,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94012
eCl@ss:
34058016
445,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tocopherol
manufacturer/tradename
USP
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Alfa tocoferolo standard di riferimento USP, destinato a test e saggi di qualità specificati come dettagliato nei relativi compendi. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Vitamina E
  • Vitamina E in capsule
  • Preparazione di vitamina E
  • Compresse di vitamine solubili in olio
  • Eccipienti del tocoferolo
  • Vitamina E polietilenglicole succinato
  • Capsule di vitamine solubili in olio
  • Tocotrienoli di olio di semi di annatto
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1031T1550000258024
Αlfa tocoferolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667600
Αlfa tocoferolo
(±)-α-tocoferolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1031
(±)-α-tocoferolo
(±)-α-tocoferolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1550000
(±)-α-tocoferolo
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥95.5%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cell analysis
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Αlfa tocoferolo
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)