1650028
USP
Tetracaine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 4-(butylamino)benzoate, 4-(Butylamino)benzoic acid methyl ester
Scegli un formato
1.480,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.480,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tetracaine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
IHRPJNDVWBJCEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Tetracaine
- Tetracaine Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)