1617420
USP
Sotalol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(4-Formylphenyl)methanesulfonamide
Scegli un formato
1.120,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.120,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sotalol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C=O)C
InChI
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
DANYPOSRRWSVPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Sotalol Hydrochloride Tablets
- Sotalol Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)