Vai a
1612460
USP
Sevelamer Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(Poly(allylamine-co-N,N’-diallyl-1,3- diamino-2-hydroxypropane) hydrochloride)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
642,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[(C3H7N)a+b(C9H18N2O)c]n· xHCl
Numero CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
642,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1612459SML3500
USP
USP
1612460
Sevelamer Hydrochloride
USP
USP
1612459
Sevelamer carbonate
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
USP
agency
USP
agency
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)