Vai a
SML3500
Colesevelam hydrochloride
Sinonimo/i:
1-Hexanaminium, N,N,N-trimethyl-6-(2-propenylamino)-, chloride, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propen-1-amine and N-2-propenyl-1-decanamine, hydrochloride, 2-Propen-1-amine, polymer with (chloromethyl)oxirane, N-2-propenyl-1-decanamine and N,N,N-trimethyl-6-(2-propenylamino)-1-hexanaminium chloride, hydrochloride, CholestaGel, Colesevelam HCl, GT 31-104
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
71,80 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
291,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C13H27N.C12H27N2.C3H7N.C3H5ClO.Cl)x.xHCl
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160703
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
71,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
581.79 g/mol
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C=CCNCCCCCCCCCC.C=CCNCCCCCC[N+](C)(C)C.NCC=C.ClCC1OC1.[xHCl].[Cl-]
Biochem/physiol Actions
Colesevelam hydrochloride, a polyamine polymer, is an oral, non-absorbed bile acid sequestrant. Colesevelam hydrochloride absorbs bile acids in the intestine, which increases demand for cholesterol synthesis and affectively lowers low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) blood levels.
Oral, non-absorbed bile acid sequestrant
Disclaimer
Hygroscopic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TA9H98DB1B26TA95458558021612459
USP
USP
1612459
Sevelamer carbonate
description
-
description
-
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
mol wt
581.79 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)