1604621
USP
Risedronate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid
Scegli un formato
1.230,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.230,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
risedronate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OP(O)(C(O)(CC1=NC=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
XXNASZAYANFLID-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Risedronate Sodium
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)