Vai a
1601408
USP
Residual Solvent Class 2 - Cyclohexane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cyclohexane solution, Cyclohexane in DMSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
39010606
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - Cyclohexane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
28920
Cicloesano analytical standard
Supelco
28920
Cicloesano
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
agency
USP
agency
-
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
87.00 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
110-82-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)