1592205
USP
Quazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)- 2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
quazepam
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC(F)(F)CN1c2c(cc(cc2)Cl)C(=NCC1=S)c3c(cccc3)F
InChI
1S/C17H11ClF4N2S/c18-10-5-6-14-12(7-10)16(11-3-1-2-4-13(11)19)23-8-15(25)24(14)9-17(20,21)22/h1-7H,8-9H2
IKMPWMZBZSAONZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Quazepam Tablets
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)