1576016
USP
Propranolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Naphthalen-1-yloxypropane-1,2-diol
Scegli un formato
1.240,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.240,00 €
Prodotti consigliati
Famiglia di API
propranolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O(CC(O)CO)c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2
BYNNMWGWFIGTIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Propranolol Hydrochloride Injection
- Propranolol Hydrochloride Tablets
- Propranolol Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)