1554658
USP
Praziquantel Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Scegli un formato
1.260,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.260,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
praziquantel
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21C(CN(CC2=O)C(=O)c4ccccc4)c3c(cccc3)CC1
InChI
1S/C19H18N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h1-9,17H,10-13H2
XEYCCEDRIDKXEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)