1553815
USP
Pramipexole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dexpramipexole dihydrochloride, (R)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazole dihydrochloride // (R)-Pramipexole dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-6-(propylamino)-benzothiazole-2-amine dihydrochloride, (R)-Pramipexole dihydrochloride, KNS 760704, R-(+)-Pramipexole dihydrochloride, RPPX, SND 919CL2X
Scegli un formato
1.120,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.120,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pramipexole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.Cl.CCCN[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m1../s1
QMNWXHSYPXQFSK-XCUBXKJBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)