1550001
USP
Potassium gluconate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Potassium D-gluconate, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid potassium salt, D-Gluconic acid potassium salt
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
potassium gluconate
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
183 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard solution for the identification by using thin layer chromatography in accordance with the given below monographs of united states pharmacopeia (USP):
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)