1529071
USP
Phentolamine Keto Analog
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(3-Hydroxyphenyl)-N-(4-tolyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-2-carboxamide
Scegli un formato
1.320,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.320,00 €
Prodotti consigliati
Famiglia di API
phentolamine
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
- Phentolamine Mesylate
- Phentolamine Mesylate Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)