Vai a
1463508
USP
Nifedipine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
125 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
340,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
244-598-3
MDL number:
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nifedipine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChI key
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Nifedipine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nifedipine Capsules
  • Nifedipine Extended-Release Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1290N0750000481981
Nifedipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463508
Nifedipine
Nifedipine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1290
Nifedipine
Nifedipine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N0750000
Nifedipine
Nifedipine Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
Sigma-Aldrich
481981
Nifedipine
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
Calbiochem®
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
nifedipine
API family
nifedipine
API family
nifedipine
API family
-
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. N0750000, traceable to USP 1463508
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nifedipine
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)