1463461
USP
Nilotinib System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2- pyrimidinyl]amino]-benzamide monohydrochloride monohydrate
Prodotti consigliati
Famiglia di API
nilotinib
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)NC(=O)c3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)[n]2cnc(c2)C.Cl.O
InChI
1S/C28H22F3N7O.ClH.H2O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38;;/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37);1H;1H2
YCBPQSYLYYBPDW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)