1449530
USP
Nabumetone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nabumetone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
ODKROFHKPKRFPM-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Nabumetone
- Nabumetone Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3