1388005
USP
Meprednisone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(16β)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meprednisone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
PIDANAQULIKBQS-RNUIGHNZSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)