1366578
USP
Linalyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
linalyl acetate
Confezionamento
pkg of 0.3 mL
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)