1359958
USP
Levocetirizine amide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-2-(2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
levocetirizine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
WGK 3