Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.270,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.270,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
leflunomide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(C1=C(C)ON=C1)NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KBFQQKBZIFSAMY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family leflunomide | API family leflunomide | API family efavirenz | API family torsemide |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?