1347642
USP
Irinotecan Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
11-Ethyl-4-hydroxy-4-methyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl (1,4′-bipiperidine)-1′-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
1.300,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.300,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
irinotecan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)