1313254
USP
4-Hydrazinylbenzenesulfonamide Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydrazinylbenzenesulfonamide Hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
CdA
certificate is enclosed in each package
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)