1288463
USP
Gemcitabine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2′-Deoxy-2′,2′-difluorocytidine; dFdC, Gemzar (Lilly), LY-188011, dFdC, dFdCyd
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gemcitabine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Informazioni sul gene
human ... POLA1(5422) , POLA2(23649) , POLD1(5424) , POLD2(5425) , POLD3(10714) , POLD4(57804) , POLE(5426) , POLE2(5427) , POLE3(54107) , PRIM1(5557) , PRIM2(5558) , RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare standard solutions in the assay and impurities analysis using LC-UV as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Gemcitabine Hydrochloride
- Gemcitabine for Injection
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3