Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
15 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 688,00 € |
Informazioni su questo articolo
688,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluvastatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\C(O)CC(O)CC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)cccc3
InChI
1S/C28H34FNO4/c1-18(2)30-24-9-7-6-8-23(24)27(19-10-12-20(29)13-11-19)25(30)15-14-21(31)16-22(32)17-26(33)34-28(3,4)5/h6-15,18,21-22,31-32H,16-17H2,1-5H3/b15-14+
InChI key
USGKHYXJISAYPE-CCEZHUSRSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family fluvastatin | API family atorvastatin | API family atorvastatin | API family atorvastatin |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?