Vai a
1283244
USP
Forskolina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7β-acetossi-8,13-epossi-1α,6β,9α-triidrossilabd-14-en-11-one, Coleonolo, Colforsina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.50
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1692716
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
forskolin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Diterpenoide permeabile a livello cellulare con proprietà antipertensiva, inotropa positiva e di attivazione dell′adenilciclasi. Molti dei suoi effetti biologici sono dovuti all′attivazione dell′adenilciclasi e all′incremento della concentrazione intracellulare dell′cAMP che ne consegue. La forskolina induce correnti di calcio e inibisce la MAP chinasi.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F3917F6886PHL89664
Forskolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1283244
Forskolina
Forskolina For use in molecular biology applications
Sigma-Aldrich
F3917
Forskolina
Forskolina from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
F6886
Forskolina
Forskolina phyproof® Reference Substance
PHL89664
Forskolina
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
For use in molecular biology applications
description
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
primary reference standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
API family
forskolin
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Forskolina
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)