1269141
USP
Famciclovir Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
famciclovir
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)