1220559
USP
Dipyridamole Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′,2′′,2′′′-[(6,8-Di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4-diyl)dinitrilo]tetrakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′-{[6,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4-diyl]bis(azanetriyl)}tetraethanol
Scegli un formato
1.280,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.280,00 €
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dipyridamole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)