1197302
USP
Diflorasone diacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-diacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diflorasone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(C)=O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C26H32F2O7/c1-13-8-17-18-10-20(27)19-9-16(31)6-7-23(19,4)25(18,28)21(32)11-24(17,5)26(13,35-15(3)30)22(33)12-34-14(2)29/h6-7,9,13,17-18,20-21,32H,8,10-12H2,1-5H3/t13-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
BOBLHFUVNSFZPJ-JOYXJVLSSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Diflorasone Diacetate Ointment
- Diflorasone Diacetate Cream
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3