1187003
USP
Dibucaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dibucaine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN5A(6331)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Dibucaine
- Dibucaine Cream
- Dibucaine Hydrochloride
- Dibucaine Hydrochloride Injection
- Dibucaine Ointment
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
WGK 3