1180026
USP
Dextroamphetamine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dextroamphetamine
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
Densità
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)