1148250
USP
Color Related Compound 007
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-[(4-Methylphenyl)azo]-2-naphthalenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
color related compound
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C17H14N2O/c1-12-6-9-14(10-7-12)18-19-17-15-5-3-2-4-13(15)8-11-16(17)20/h2-11,18H,1H3/b19-17-
BFBIARQFJLYFRD-ZPHPHTNESA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3