1140597
USP
Clopidogrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-Methyl (2-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
Scegli un formato
1.460,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.460,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clopidogrel
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(OC)C(N1CCC(C=CS2)=C2C1)C3=CC=CC=C3Cl.Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
SYAKRIYLSOOCKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard, system suitability stock, and system suitability solution during the assay and impurity analysis of clopidogrel bisulfate and clopidogrel tablets by using liquid chromatography coupled with UV detector. [1] [2]
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)