1135021
USP
Clidinium bromide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium bromide
Scegli un formato
1.380,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.380,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clidinium
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Chlordiazepoxide Hydrochloride and Clidinium Bromide Capsules
- Clidinium Bromide
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)