1133977
USP
Cinacalcet hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
AMG 073 hydrochloride, KRN 1493 hydrochloride, N-[1-(R)-(-)-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3(trifluoromethyl)phenyl]-1-aminopropane hydrochloride, NPS 1493 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cinacalcet
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
eye - retina
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3