1098300
USP
Cellulose acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acetylcellulose
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cellulose acetate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)