Vai a
C7515
Cannabidiol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
34,90 €
25 mg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
68,50 €
100 mg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
222,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.46
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
34,90 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)C2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18?/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZENAZSQFSA-N
Biochem/physiol Actions
Not psychoactive in humans.
Other Notes
Major component of marijuana from C. sativa
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
108914990899C6395
Cannabidiol
Sigma-Aldrich
C7515
Cannabidiol
Cannabidiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1089149
Cannabidiol
Cannabidiolo ~10 mg/mL in ethanol, analytical standard, for drug analysis
Supelco
90899
Cannabidiolo
Cannabidiolo 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
Supelco
C6395
Cannabidiolo
form
powder
form
-
form
-
form
-
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis, soilwateranalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)