1083303
USP
ter-butil metil etere
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
MTBE, Metil ter-butil etere
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Temp. autoaccensione
705 °F
Limite di esplosione
15.1 %
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)