Documenti fondamentali
1050905
USP
Benzaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bitter almond
Scegli un formato
3 X 1 ML
396,00 €
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 1 ML
396,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.12
Beilstein:
471223
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 45 °C)
Famiglia di API
benzaldehyde
Temp. autoaccensione
374 °F
Limite di esplosione
1.4 %, 20 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
178-179 °C (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Benzaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Mandelic Acid
  • Teniposide Injection
  • Benzalkonium Chloride
  • Benzalkonium Chloride Solution
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Benzaldehyde ≥98%, FG, FCC
Sigma-Aldrich
W212709
Benzaldehyde
Benzyl benzoate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1062008
Benzyl benzoate
Benzaldehyde natural, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W212717
Benzaldehyde
Benzoic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1055002
Benzoic acid
Alcool benzilico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000167
Alcool benzilico
Fulvestrant United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286650
Fulvestrant