1039390
USP
Antimony trioxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Antimony(III) oxide, Diantimony trioxide
About This Item
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
1550 °C (lit.)
Punto di fusione
655 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)