SY3H95ECD625
Synthonix Corporation
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Iupac Name
7-bromopyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-5-2-1-4-6(8)9-3-10-11(4)5/h1-3H,(H2,8,9,10)
InChI
YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1196.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)