SY3H6E411FDB
Synthonix Corporation
Chroman-6-ylboronic acid
About This Item
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-chromen-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO3/c11-10(12)8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-13-9/h3-4,6,11-12H,1-2,5H2
InChI
RIBOTMNSYSYOHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66933.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)