SY3H6E4112C6
Synthonix Corporation
5-Chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Iupac Name
5-chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c9-7-2-5(8(10,11)12)1-6-3-13-4-14(6)7/h1-4H
InChI
LCOMMPANBJEMLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62411.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)